Learn More
L(+)-arginine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10664752 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
10kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10664752 100 g Flacon en plastique 100g
10284030 500 g Flacon en plastique 500g
10115003 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
11330496 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10664752 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104991000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 74-79-3 | C6H14N4O2 | 174.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74-79-3
Formule moléculaire C6H14N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.20
Numéro MDL MFCD00002635
Clé InChI ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
CID PubChem 6322
ChEBI CHEBI:16467
Nom IUPAC 2-amino-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanoic acid
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Specifica
Nom chimique ou matériau L(+)-Arginine
Note relative au nom 98+%
Ammonium 200ppm max.
Couleur Blanc
Chlore (Cl) 200ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Rotation spécifique +25.8° to +28.5° (20°C, 589nm) (c=8, 6N HCl) on dried substance
Sulfate 300ppm max.
Cendres sulfatées 0.1% max.
Quantité 100 g
Poids de la formule 174.2
Pourcentage de pureté ≥98.0% (on dry substance)
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(+)-Arginine
Avvertenza
  • Attention
Categoria di pericolo
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Consigli di prudenza
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.