Learn More
L-Arginine, 99 %, [base libre], MP Biomedicals
Code produit 11425072 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11425072 25 g
11435072 100 g
11445072 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11425072 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219462625
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 74-79-3
Formule moléculaire C6H14N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.20
Numéro MDL MFCD00002635
Clé InChI ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
CID PubChem 6322
ChEBI CHEBI:16467
Nom IUPAC 2-amino-5-[(diaminométhylidène)amino]acide pentanoïque
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Arginine, 99%
Note relative au nom Free Base
Quantité 25 g
Poids de la formule 174.2
Qualité Culture cellulaire