Learn More
L-arginine, 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11303929 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11303929 100 g 100g
11313929 500 g 500g
11323929 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11303929 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210073680
Identifiants chimiques
CAS 74-79-3
Formule moléculaire C6H14N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.20
Numéro MDL MFCD00002635
Clé InChI ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
CID PubChem 6322
ChEBI CHEBI:16467
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Arginine free base
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99%
Nom IUPAC 2-amino-5-[(diaminométhylidène)amino]acide pentanoïque
Quantité 100 g
Poids de la formule 174.2
Forme physique Poudre