Learn More
L-Arginine [cristalline], MP Biomedicals
Code produit 11485072 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11485072 1 kg
11455072 25 g
11465072 100 g
11475072 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11485072 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219462791
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 1119-34-2
Formule moléculaire C6H15ClN4O2
Poids moléculaire (g/mol) 210.662
Clé InChI KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Synonyme l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y
CID PubChem 66250
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-5-(diaminométhylidèneamino)pentanoïque;chlorhydrate
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Arginine
Note relative au nom Hydrochloride
Quantité 1 kg
Poids de la formule 210.7
Qualité Culture cellulaire
Forme physique Crystals