Learn More
L-arginine, extra pure, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10122090 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10122090 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10122090 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/8300/46
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 223°C
CAS 74-79-3
pH 10.5 to 12
Couleur Blanc
Formule moléculaire C6H14N4O2
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Numéro MDL 2635
Clé InChI ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Nom IUPAC 2-amino-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 174.20
Quantité 25 g
Poids de la formule 174.2g/mol
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L(+)-Arginine