Learn More
L-arginine, base libre, Fisher BioReagents
Code produit 10041693
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10041693 100 g Flacon poly 100g
10421725 500 g Flacon poly 500g
10368364 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10041693 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP2505100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
L-arginine est un acide aminé essentiel utilisé dans les applications de recherche biochimique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74-79-3
Formule moléculaire C6H14N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.20
Numéro MDL MFCD00002635
Clé InChI ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
CID PubChem 6322
ChEBI CHEBI:16467
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-5-(diaminométhylidèneamino) pentanoïque
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Arginine, Free Base
Point de fusion 223°C
pH 11.4
Couleur Blanc
Identification Pass Test
Spectre IR Conforms to reference
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Perte à la dessiccation 0.3% max.
Conditionnement Flacon poly
Rotation spécifique +26.3 to +27.7° (+ or -)
Merck Index 15, 770
Quantité 100 g
Poids de la formule 174.12
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L(+)-Arginine