Learn More
L-arginine, base libre, Fisher BioReagents
Code produit 10421725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10421725 500 g Flacon poly 500g
10041693 100 g Flacon poly 100g
10368364 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10421725 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP2505500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
L-arginine est un acide aminé essentiel utilisé dans les applications de recherche biochimique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 74-79-3
Formule moléculaire C6H14N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.20
Numéro MDL MFCD00002635
Clé InChI ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
CID PubChem 6322
ChEBI CHEBI:16467
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-5-(diaminométhylidèneamino) pentanoïque
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau L-Arginine, Free Base
Point de fusion 223°C
pH 11.4
Couleur Blanc
Identification Pass Test
Spectre IR Conforms to reference
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Perte à la dessiccation 0.3% max.
Conditionnement Flacon poly
Rotation spécifique +26.3 to +27.7° (+ or -)
Merck Index 15, 770
Quantité 500 g
Poids de la formule 174.12
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Solide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • L(+)-Arginine
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement