Learn More
Chlorhydrate de l-arginine, 98,5 à 101,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15855258 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15855258 1 kg Flacon en plastique 1kg
15875088 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15855258 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J11500.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00€
    189.65€ / 1kg
    Économisez 21.35€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1119-34-2 | C6H15ClN4O2 | 210.662 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1119-34-2
Formule moléculaire C6H15ClN4O2
Poids moléculaire (g/mol) 210.662
Numéro MDL MFCD00064550
Clé InChI KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Synonyme l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y
CID PubChem 66250
Nom IUPAC Acide (2 S)-2-amino-5-(diaminométhylidèneamino)pentanoïque ; chlorhydrate
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Arginine hydrochloride
Point de fusion 216°C (decomposition)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire NH2C(NH)NH(CH2)3CH(NH2)COOH.HCl
Beilstein 3631658
Densité 1.42
Quantité 1 kg
Poids de la formule 210.66
Pourcentage de pureté 98.5 to 101.5%
Gravité spécifique 1.42
Forme physique Poudre cristalline