Learn More
L-arginine, chlorhydrate, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Arginine Hydrochloride |
| CAS | 1119-34-2 |
| Couleur | Blanc |
| Plage de pourcentage du dosage | 0.992 |
| Formule moléculaire | C6H15ClN4O2 |
| Clé InChI | KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N |
| SMILES | [H+].[Cl-].N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(O)=O |
| Nom IUPAC | acide (2S)-2-amino-5-(diaminométhylidèneamino) pentanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 210.66 |
| Quantité | 1 kg |
| Afficher plus |