Learn More
Chlorhydrate de L-arginine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Arginine Hydrochloride |
| CAS | 1119-34-2 |
| Formule moléculaire | C6 H14 N4 O2 . Cl H |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Arginine Hydrochloride, L-Arginine Monohydrochloride, L-Arginine Hydrochloride, Argamine, Argivene, Detoxargin, L-(+)-Arginine Monohydrochloride, Levargin, Minophagen A, NSC 203450, NSC 7914, R-Gene |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O |
| Nom IUPAC | (2S)-2-amino-5-carbamimidamidopentanoïne ;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 210.66 |
| Poids de la formule | 210.0884 |