Learn More
Chlorhydrate de L-arginine, (cristaux blancs ou poudre cristalline), Fisher BioReagents
Code produit 10061503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10061503 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10061503 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP372100
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Acides aminés
• L'ensemble des acides aminés sont disponibles, sous le conditionnement de 100g
• Acides aminés L-Arginine hydrochloride
• L-Arginine hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Arginine Hydrochloride
Point de fusion 226 °C
Ammonium 0,02% max.
CAS 1119-34-2
Point d’ébullition 235 °C
Couleur Blanc
Chlorure 16,58 à 17,00 %
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10 ppm max.
Résidus d’allumage 0,1% max.
Identification Test de réussite
Plage de pourcentage du dosage 98,5 à 101,0 %
Perte à la dessiccation 0,2% max.
Autres acides aminés Non détecté
Formule moléculaire C6H15ClN4O2
Conditionnement Flacon en verre
Rotation spécifique 22 à 23° (+ ou -)
Merck Index 15, 770
État de la solution (%T) 98,0% min
Synonyme l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y
Vecteur alpha Chlorhydrate d’arginine
Clé InChI KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-5-(diaminométhylidèneamino)pentanoïque;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 210.662
Quantité 100 g
CID PubChem 66250
Poids de la formule 210.58
Pourcentage de pureté 98,5 à 101,0 %
Forme physique Solide