Learn More
L-arginine (cristaux blancs ou poudre cristalline), Fisher BioReagents
Description
Cet acide aminé convient à une utilisation dans les systèmes de culture de tissus nécessitant des additifs.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Arginine |
| Point de fusion | 223°C |
| Ammonium | 0.02% max. |
| CAS | 74-79-3 |
| Arsenic (As) | 1ppm max. |
| pH | 11.4 |
| Couleur | Blanc |
| Métaux lourds (sous forme de Pb) | 10ppm max. |
| Identification | Pass Test |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5 to 101.0 % |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- L(+)-Arginine