Learn More
L-Ascorbic acid 2-phosphate trisodium, MedChemExpress
Code produit 16471089
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16471089 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16471089 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY107837
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress L-Ascorbic acid 2-phosphate trisodium (2-Phospho-L-ascorbic acid trisodium) is a long-acting vitamin C derivative that can stimulate collagen formation and expression.
L-Ascorbic acid 2-phosphate trisodium (2-Phospho-L-ascorbic acid trisodium) can be used as a culture medium supplement for the osteogenic differentiation of human adipose stem cells (hASCs). L-Ascorbic acid 2-phosphate trisodium (2-Phospho-L-ascorbic acid trisodium) increases alkaline phosphatase (ALP) activity and expression of runx2A in hASCs during the osteogenic differentiation.
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Ascorbic acid 2-phosphate trisodium
CAS 66170-10-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H6Na3O9P
Quantité 1 g
Synonyme 2-Phospho-L-ascorbic acid trisodium
Informations sur la solubilité H2O : 150 mg/mL (465.77 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6 mg/mL (18.63 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O[C@@H](CO)[C@@H](O1)C(O[Na])=C(OP(O[Na])(O[Na])=O)C1=O
Poids moléculaire (g/mol) 322.05
Poids de la formule 322.05
Pourcentage de pureté 98.57%
Qualité Research
Forme physique Solid