Learn More
Sel de sodium d’acide L-ascorbique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433358 100 g 100g
11443358 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11433358 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17759.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 134-03-2 | C6H10NaO6 | 201.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium de l’acide L-ascorbique est utilisé comme antioxydant, régulateur d’acidité et antimicrobien dans la nourriture pour animaux. En tant que réducteur, il est impliqué dans l’isolement des chloroplastes. Il agit comme une coenzyme pour de nombreuses réactions d’hydroxylation. Il joue un rôle essentiel pour éliminer les infections chroniques et aiguës. Il trouve des applications comme additif dans la cuisson des produits à base de viande tels que le jambon et la chair à saucisses. Il est largement utilisé comme supplément nutritionnel dans l’agriculture et l’alimentation animale pour promouvoir la croissance des jeunes animaux et prévenir le scorbut. Il est également utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de divers produits chimiques organiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’alcool. Insoluble dans le chloroforme et l’éther.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134-03-2
Formule moléculaire C6H7NaO6
Poids moléculaire (g/mol) 198.11
Numéro MDL MFCD00082340
Clé InChI IFVCRSPJFHGFCG-HXPAKLQESA-N
Synonyme sodium ascorbate, l-ascorbic acid sodium salt, sodium l-ascorbate, vitamin c sodium, ascorbicin, sodascorbate, cebitate, aminofenitrooxon, natrii ascorbas, monosodium l-ascorbate
CID PubChem 131674100
Nom IUPAC (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyl]-3,4 -dihydroxy-2H-furan-5-un ; hydrogène moléculaire ; sodium
SMILES [Na+].OC[C@H](O)C1OC(=O)[C-](O)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Ascorbic acid sodium salt
Point de fusion ∼220°C
Quantité 100 g
Beilstein 3767246
Merck Index 14,830
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in chloroform and ether.
Rotation optique +105° (c=5 in Water)
Poids de la formule 198.11
Pourcentage de pureté 99%