Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium d’acide L-ascorbique, 99 %
Code produit 10012011 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10012011 5 g Flacon en verre 5g
10113731 100 g Flacon en plastique 100g
10123731 500 g Flacon en plastique 500g
11946881 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10012011 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 352680050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.30€
    25.65€ / 5g
    Économisez 2.65€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 134-03-2 | C6H7NaO6 | 198.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134-03-2
Formule moléculaire C6H7NaO6
Poids moléculaire (g/mol) 198.11
Numéro MDL MFCD00082340
Clé InChI IFVCRSPJFHGFCG-HXPAKLQESA-N
Synonyme sodium ascorbate, l-ascorbic acid sodium salt, sodium l-ascorbate, vitamin c sodium, ascorbicin, sodascorbate, cebitate, aminofenitrooxon, natrii ascorbas, monosodium l-ascorbate
CID PubChem 131674100
Nom IUPAC (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyl]-3,4 -dihydroxy-2H-furan-5-un ; hydrogène moléculaire ; sodium
SMILES [Na+].OC[C@H](O)C1OC(=O)[C-](O)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Ascorbic acid sodium salt
Note relative au nom 99%
Point de fusion 219.0°C to 221.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5 to 101.5% (Iodimetry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15,819
Rotation spécifique + 104.00
Informations sur la solubilité (5% in water) Clear colorless to light yellow
Poids de la formule 198.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline