Learn More
L-Ascorbic acid sodium salt, MedChemExpress
Code produit 16482069
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16482069 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16482069 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0166A
 Article restreint
Expédition estimée: 08-03-2027
MedChemExpress L-Ascorbic acid sodium salt (Sodium L-ascorbate), an electron donor, is an endogenous antioxidant agent. L-Ascorbic acid sodium salt inhibits selectively Cav3.2 channels with an IC50 of 6.5 μM. L-Ascorbic acid sodium salt is also a collagen deposition enhancer and an elastogenesis inhibitor.
L-Ascorbic acid sodium salt (Sodium L-ascorbate), an electron donor, is an endogenous antioxidant agent. L-Ascorbic acid sodium salt inhibits selectively Cav3.2 channels with an IC50 of 6.5 μM. L-Ascorbic acid sodium salt is also a collagen deposition enhancer and an elastogenesis inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Ascorbic acid sodium salt
CAS 134-03-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H7NaO6
Quantité 1 g
Synonyme Sodium L-ascorbateVitamin C sodium salt
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (504.77 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (5.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H](CO)[C@]1([H])C(O[Na])=C(O)C(O1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 198.11
Poids de la formule 198.11
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Crystals
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death