Learn More
Sel de sodium de l'acide L-ascorbique, MP Biomedicals
Code produit 11446272 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11446272 1 kg
11426272 25 g
11436272 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11446272 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210289091
 Article restreint
Expédition estimée: 05-02-2027
Identifiants chimiques
CAS 134-03-2
Formule moléculaire C6H7NaO6
Poids moléculaire (g/mol) 198.11
Numéro MDL MFCD00082340
Clé InChI IFVCRSPJFHGFCG-HXPAKLQESA-N
Synonyme sodium ascorbate, l-ascorbic acid sodium salt, sodium l-ascorbate, vitamin c sodium, ascorbicin, sodascorbate, cebitate, aminofenitrooxon, natrii ascorbas, monosodium l-ascorbate
CID PubChem 131674100
Nom IUPAC 5-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyl]-3-hydroxy-2,4-dioxooxolan-3-ide de sodium
SMILES [Na+].OC[C@H](O)C1OC(=O)[C-](O)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Ascorbic Acid Sodium Salt
Note relative au nom Antimicrobien, antioxydant, réducteur pour l’isolement des chloroplastes
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Quantité 1 kg
Poids de la formule 198.11
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre