Learn More
L-acide ascorbique, TRC
Code produit 17959944
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17959944 100 mg 100mg
17947864 5 g 5g
17919114 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17959944 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA786990100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-81-7
Formule moléculaire C6 H8 O6
Poids moléculaire (g/mol) 176.12
Synonyme (+)-Ascorbic acid, 100M, 3-Oxo-L-gulofuranolactone, 3-keto-L-Gulofuranolactone, 5-(1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxy-2(5H)-furanone, 5-(1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxy-5H-furan-2-one, 5-(1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Adenex, Allercorb, Antiscorbic vitamin, Antiscorbutic vitamin, Ascoltin, Ascorbajen, Ascorbalox, Ascorbic acid, Ascorbicap, Ascorbutina, Ascorell, Ascorin, Ascorteal, Ascorvit, Bovi-C, C-L 6/PW, C-Quin, C-Vimin, Cantan, Cantaxin, Catavin C, Ce-Mi-Lin, Ce-Vi-Sol, Cebicure, Cebion, Cebione, Cecon, Cegiolan, Ceglion, Ceklin, Celaskon, Celin, Cell C, Cemagyl, Cenetone, Cereon, Cergona, Cescorbat, Cetamid, Cetane, Cetane-Caps TC, Cetebe, Cetemican, Cevalin, Cevarol, Cevatine, Cevex, Cevimin, Cevital, Cevitamic acid, Cevitamin, Cevitan, Cevitex, Cewin, Chewcee, Ciamin, Cinal, Cipca, Citrovit, Colascor, Concemin, Davitamon C, E 300, Emvit-C, Energil C, Hicee, Hybrin, IDO-C, Juvamine, Kangbingfeng, L-(+)-Ascorbic acid, L-3-Keto-threo-hexuronic acid lactone, L-Lyxoascorbic acid, L-Xyloascorbic acid, L-threo-Ascorbic acid, L-threo-Hex-2-enonic acid, γ-lactone, Laroscorbine, Lemascorb, Liqui-Cee, Monovitan C, NSC 218455, NSC 33832, Neo-Valdrin, Novasol Cof, P 1110, Pascorbin, Planavit C, Proscorbin, Redoxon, Ribena, Ronotec 100, Rontex 100, Rovimix C, Rovimix C-EC, Scorbu C, Secorbate, Suncoat VC 40, Tanvimil C, Testascorbic, VC 40, VC 97, Vaginorm-C, Vasc, Vicelat, Vicin, Viforcit, Viscorin, Viscorin 100M, Vitace, Vitacee, Vitacimin, Vitacin, Vitamin C, Vitamisin, Vitascorbol, Vitashure 160, Xitix, Xyloascorbic acid, L-
Nom IUPAC (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyle]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-1
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Ascorbic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
Poids de la formule 176.0321
Pourcentage de pureté >95%