Learn More
L-asparagine, 99 % [anhydre], MP Biomedicals
Code produit 11425082 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11425082 25 g -
11435082 100 g -
11445082 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11425082 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219463025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 70-47-3
Formule moléculaire C4H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.119
Clé InChI DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-asparagine, asparagine, s-asparagine, aspartamic acid, agedoite, altheine, h-asn-oh, crystal vi, asparamide, asparagine acid
CID PubChem 6267
ChEBI CHEBI:17196
Nom IUPAC Acide (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoïque
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Asparagine, 99% [Anhydrous]
Quantité 25 g
Poids de la formule 132.1
Qualité Culture cellulaire
Forme physique Crystals