Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Asparagine |
| Note relative au nom | Anhydrous |
| CAS | 70-47-3 |
| Formule moléculaire | C4H8N2O3 |
| Synonyme | l-asparagine, asparagine, s-asparagine, aspartamic acid, agedoite, altheine, h-asn-oh, crystal vi, asparamide, asparagine acid |
| Clé InChI | DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N |
| SMILES | C(C(C(=O)O)N)C(=O)N |
| Nom IUPAC | Acide (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 132.119 |
| Quantité | 100 g |
| Afficher plus |