Learn More
Acide L-aspartique-13C4, 15N, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Aspartic Acid-13C4-15N |
| CAS | 202468-27-7 |
| Formule moléculaire | 13C4 H7 15N O4 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | L-Aspartic-1,2,3,4-13C4-15N acid, L-Aspartic-13C4-15N acid (9CI), L-13C415N-Aspartic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1 |
| SMILES | [15NH2][13C@@H]([13CH2][13C](=O)O)[13C](=O)O |
| Nom IUPAC | (2S)-2-(^{15}N)acide azanyl(1,2,3,4-^{13}C_{4})acide butanedioïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 138.067 |
| Poids de la formule | 138.048 |