Learn More
Ester 1-méthylique d’acide L-aspartique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15449798
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15449798
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63221.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 17812-32-7 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17812-32-7
Formule moléculaire C5H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 147.13
Numéro MDL MFCD00080289
Clé InChI SWWBMHIMADRNIK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme h-asp-ome, 1-methyl l-aspartate, l-aspartic acid 1-methyl ester, s-3-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, 3s-3-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, l-aspartic acid methyl ester, pubchem13176, l-aspartic acid 1-methyl ester; 3-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid; h-asp-ome
CID PubChem 6994682
SMILES COC(=O)C(N)CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Aspartic acid 1-methyl ester
Point de fusion 186°C (decomposition)
Couleur Blanc
Beilstein 2080763
Nom IUPAC 3-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid
Quantité 5 g
Poids de la formule 147.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre