Learn More
Ester 4-benzylique d’acide L-aspartique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382796
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11382796 5 g 5g
11372796 1 g 1g
11392796 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11382796 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08956.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2177-63-1 | C11H13NO4 | 223.228 g/mol
L-Aspartic acid β-benzyl ester is used in the synthesis of peptides with a 1,4-diazepine-2,5-dione ring structure and in development of block copolymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester β-benzylique de l’acide L-aspartique est utilisé dans la synthèse de peptides avec une structure cyclique 1,4-diazépine-2,5-dione et dans le développement de copolymères à blocs.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2177-63-1
Formule moléculaire C11H13NO4
Poids moléculaire (g/mol) 223.228
Numéro MDL MFCD00037208
Clé InChI VGALFAWDSNRXJK-VIFPVBQESA-N
Synonyme h-asp obzl-oh, l-aspartic acid 4-benzyl ester, l-aspartic acid beta-benzyl ester, beta-benzyl l-aspartate, 2s-2-amino-4-benzyloxy-4-oxobutanoic acid, 4-benzyl l-aspartate, benzyl hydrogen beta-l-aspartate, s-2-amino-4-benzyloxy-4-oxobutanoic acid, 2s-2-amino-4-oxo-4-phenylmethoxybutanoic acid, asp obzl
CID PubChem 101186
Nom IUPAC Acide(2S)-2-amino-4-oxo-4-phénylméthoxybutanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CC(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Aspartic acid 4-benzyl ester
Point de fusion ∽220°C (decomposition)
Beilstein 1983183
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Quantité 5 g
Poids de la formule 223.23
Rotation optique +27.5° (c=1 in 1N HCl)
Pourcentage de pureté 98%