Learn More
Ester 4-tert-butylique à acide L-aspartique, TRC
Code produit 30179002
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179002 5 g 5g
30178940 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30179002 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA7889305G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3057-74-7
Formule moléculaire C8H15NO4
Poids moléculaire (g/mol) 189.21
Synonyme L-Aspartic Acid 4-(1,1-Dimethylethyl) Ester, (S)-2-Amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic Acid, Aspartic Acid beta-tert-Butyl Ester, L-Aspartic Acid beta-tert-Butyl Ester, beta-tert-Butyl L-Aspartate, beta-tert-Butyl Aspartate
Nom IUPAC (2S)-2-amino-4-[(2-méthylpropane-2-yl)oxy]-4-oxobutanoïque acide
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Aspartic Acid 4-tert-Butyl Ester
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-6(10)4-5(9)7(11)12/h5H,4,9H2,1-3H3,(H,11,12)/t5-/m0/s1
Poids de la formule 189.1001