Learn More
L(+)-acide aspartique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10714981 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
10kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10714981 100 g Flacon en plastique 100g
10467090 500 g Flacon en plastique 500g
10341614 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
15169153 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10714981 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105041000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.60€
    25.65€ / 100g
    Économisez 2.95€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 56-84-8 | C4H7NO4 | 133.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-84-8
Formule moléculaire C4H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 133.10
Numéro MDL MFCD00002616
Clé InChI CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-aspartic acid, aspartic acid, h-asp-oh, l-aspartate, asparagic acid, aspatofort, l-asparagic acid, l-aminosuccinic acid, s-2-aminosuccinic acid, asparaginic acid
CID PubChem 5960
ChEBI CHEBI:17053
Nom IUPAC acide (2S)-2-aminobutanédioïque
SMILES NC(CC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Aspartic acid
Point de fusion >230.0°C
Note relative au nom 98+%
Ammonium 200ppm max.
Couleur Blanc
Chlore (Cl) 200ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Autres acides aminés 0.5% max. (TLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Rotation spécifique + 25.00
Sulfate 300ppm max.
Cendres sulfatées 0.1% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5g/L water (25°C). Other solubilities: 2.1g/L water (0°C), 8.5g/L water (40°C), 28.7g/L water (75°C), 16 mg/100 mL ethanol (25°C), soluble in acids, alkalies
Quantité 100 g
Poids de la formule 133.1
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux