Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide L-aspartique, 98+ %
Code produit 11445623
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11445623 250 g 250g
11435623 1000 g 1000g
11455623 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11445623 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A13520.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 56-84-8 | C4H7NO4 | 133.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide L-aspartique est utilisé dans le centre actif des enzymes, ainsi que dans le maintien de la solubilité et du caractère ionique des protéines.
Solubilité
Soluble dans l’eau (4,5 g/L).
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-84-8
Formule moléculaire C4H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 133.10
Numéro MDL MFCD00002616
Clé InChI CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-aspartic acid, aspartic acid, h-asp-oh, l-aspartate, asparagic acid, aspatofort, l-asparagic acid, l-aminosuccinic acid, s-2-aminosuccinic acid, asparaginic acid
CID PubChem 5960
ChEBI CHEBI:17053
SMILES NC(CC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Aspartic acid
Point de fusion >300°C (decomposition)
Beilstein 1723530
Merck Index 14,840
Informations sur la solubilité Soluble in water(4.5g/L).
Densité 1.66
Nom IUPAC 2-aminobutanedioic acid
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Poids de la formule 133.1
Rotation optique +25° (c=2 in 5N HCl)
Pourcentage de pureté ≥98%