Learn More
Ester β-benzyl d’acide L-aspartique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11985381 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11985381 25 g 25g
11975381 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11985381 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 441930250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2177-63-1 | C11H13NO4 | 223.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2177-63-1
Formule moléculaire C11H13NO4
Poids moléculaire (g/mol) 223.23
Clé InChI VGALFAWDSNRXJK-VIFPVBQESA-N
Synonyme h-asp obzl-oh, l-aspartic acid 4-benzyl ester, l-aspartic acid beta-benzyl ester, beta-benzyl l-aspartate, 2s-2-amino-4-benzyloxy-4-oxobutanoic acid, 4-benzyl l-aspartate, benzyl hydrogen beta-l-aspartate, s-2-amino-4-benzyloxy-4-oxobutanoic acid, 2s-2-amino-4-oxo-4-phenylmethoxybutanoic acid, asp obzl
CID PubChem 101186
Nom IUPAC Acide(2S)-2-amino-4-oxo-4-phénylméthoxybutanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CC(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Aspartic acid β-benzyl ester
Point de fusion 207°C to 208°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Rotation spécifique + 27.8
Poids de la formule 223.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • L-Aspartic acid beta-benzyl ester