Learn More
Chlorhydrate d’ester de di-tert-butyle d’acide L-aspartique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438476
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15438476 25 g 25g
15418476 1 g 1g
15428476 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15438476 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63716.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1791-13-5 | C12H24ClNO4 | 281.777 g/mol
L-Aspartic acid di-tert-butyl ester hydrochloride may be used in neurological comparison studies with structurally similar compounds such as L-Glutamic acid di-tert-butyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’ester de di-tert-butyle d’acide L-aspartique peut être utilisé dans des études de comparaison neurologique avec des composés structurellement similaires tels que l’ester di-tert-butylique d’acide L-glutamique.
Remarques
Conservation au congélateur à (-20°C). Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1791-13-5
Formule moléculaire C12H24ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 281.777
Numéro MDL MFCD00034851
Clé InChI GVLZIMQSYQDAHB-QRPNPIFTSA-N
Synonyme h-asp otbu-otbu.hcl, l-aspartic acid di-tert-butyl ester hydrochloride, s-di-tert-butyl 2-aminosuccinate hydrochloride, h-asp otbu-otbu hcl, di-tert-butyl l-aspartate hydrochloride, l-aspartic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, l-aspartic acid di-t-butyl ester hydrochloride, h-asp obut-obut·hcl, 1,4-di-tert-butyl 2s-2-aminobutanedioate hydrochloride, h-asp otbu-otbucl
CID PubChem 13768146
Nom IUPAC (2S)-2-aminobutanedioate de ditert-butyle ; chlorhydrate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)OC(C)(C)C)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Aspartic acid di-tert-butyl ester hydrochloride
Beilstein 5652807
Quantité 25 g
Poids de la formule 281.78
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide