Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate d’ester diméthylique d’acide L-aspartique, 98+ %
Code produit. 15437169
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15437169
Marque: Thermo Scientific Chemicals J65983.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 32213-95-9 | C6H12ClNO4 | 197.615 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau (presque transparent) et le méthanol.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32213-95-9
Formule moléculaire C6H12ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 197.615
Numéro MDL MFCD00038878
Clé InChI PNLXWGDXZOYUKB-WCCKRBBISA-N
Synonyme h-asp ome-ome hcl, l-aspartic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl l-aspartate hydrochloride, h-asp ome-ome.hcl, methyl aspartic acid hydrochloride, s-dimethyl 2-aminosuccinate hydrochloride, aspartic acid dimethyl ester hydrochloride, l-aspartic acid dimethyl ester hydro-chloride, s-aminosuccinic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl aspartic acid hydrochloride
CID PubChem 2734892
Nom IUPAC (2S)-2-aminobutanédioate de diméthyle ; chlorhydrate
SMILES COC(=O)CC(C(=O)OC)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Aspartic acid dimethyl ester hydrochloride
Point de fusion 115°C to 120°C
Couleur Blanc
Informations sur la solubilité Soluble in water (almost transparency) and methanol.
Quantité 5 g
Poids de la formule 197.62
Rotation optique +15° (c=1 in Methanol)
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre