Learn More
Chlorhydrate d’ester diméthylique d’acide L-aspartique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10371763 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10371763
Marque: Thermo Scientific 376660050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 32213-95-9 | C6H12ClNO4 | 197.615 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32213-95-9
Formule moléculaire C6H12ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 197.615
Numéro MDL MFCD00038878
Clé InChI PNLXWGDXZOYUKB-WCCKRBBISA-N
Synonyme h-asp ome-ome hcl, l-aspartic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl l-aspartate hydrochloride, h-asp ome-ome.hcl, methyl aspartic acid hydrochloride, s-dimethyl 2-aminosuccinate hydrochloride, aspartic acid dimethyl ester hydrochloride, l-aspartic acid dimethyl ester hydro-chloride, s-aminosuccinic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl aspartic acid hydrochloride
CID PubChem 2734892
Nom IUPAC (2S)-2-aminobutanédioate de diméthyle ; chlorhydrate
SMILES COC(=O)CC(C(=O)OC)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Aspartic acid dimethyl ester hydrochloride
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC(O)CH2CH(NH2)C(O)OCH3·HCl
Rotation spécifique +13° to +17° (20°C, 589nm) (c=1, CH3OH)
Conditions de rotation spécifiques +15° (20°C c=1,Chloroform)
Quantité 5 g
Poids de la formule 197.62
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre cristalline