Learn More
Acide L-aspartique, (cristaux blancs ou poudre cristalline), Fisher BioReagents
Code produit. 10796254
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
Code produit. 10796254
Marque: Fisher BioReagents BP374100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cet acide aminé convient à une utilisation dans les systèmes de culture de tissus nécessitant des additifs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Aspartic Acid
Point de fusion 270°C
Ammonium 0.02% max.
CAS 56-84-8
pH 2.5 to 3.5
Couleur Blanc
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Résidus d’allumage 0.1% max.
Identification Pass Test
Plage de pourcentage du dosage 98.5 to 101.0 %
Perte à la dessiccation 0.2% max.
Autres acides aminés Chromatographically not detectable
Formule moléculaire C4H7NO4
Conditionnement Bouteille en verre
Numéro MDL MFCD00002616
Rotation spécifique 24.8 to 25.8° (+ or -)
Merck Index 15, 830
État de la solution (%T) 98.0% min.
Synonyme l-aspartic acid, aspartic acid, h-asp-oh, l-aspartate, asparagic acid, aspatofort, l-asparagic acid, l-aminosuccinic acid, s-2-aminosuccinic acid, asparaginic acid
Vecteur alpha Aspartic Acid
Clé InChI CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Densité 1.6613g/cm³
SMILES NC(CC(O)=O)C(O)=O
Nom IUPAC acide (2S)-2-aminobutanédioïque
Poids moléculaire (g/mol) 133.10
Quantité 100 g
CID PubChem 5960
ChEBI CHEBI:17053
Poids de la formule 133.05
Pourcentage de pureté 98.5 to 101.0%
Forme physique Solide