Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ester méthylique de L-aspartyl-L-phénylalanine, 98 %
Code produit 10227603 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10227603 25 g Flacon en verre 25g
10093140 1 g Flacon en verre 1g
10217603 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10227603 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 228650250
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 22839-47-0 | C14H18N2O5 | 294.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22839-47-0
Formule moléculaire C14H18N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 294.31
Numéro MDL MFCD00002724
Clé InChI IAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N
Synonyme aspartame, nutrasweet, asp-phe-ome, asp-phe methyl ester, aspartam, aspartamum, aspartamo, l-aspartyl-l-phenylalanine methyl ester, aspartylphenylalanine methyl ester, dipeptide sweetener
CID PubChem 134601
ChEBI CHEBI:2877
Nom IUPAC 3-amino-3-[(1-methoxy-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)carbamoyl]propanoic acid
SMILES COC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester
Point de fusion 248.0°C to 250.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Perte à la dessiccation 4.5% max. (105°C, 4 hrs)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO2CCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)CO2CH3
Rotation spécifique + 12.50
Merck Index 15, 829
Transmittance 95% min. (c=1, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Informations sur la solubilité Solubility in water: sparingly soluble.
Conditions de rotation spécifiques + 12.50 (20.00°C c=4,15N formic acid)
Quantité 25 g
Poids de la formule 294.3
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline