Learn More
Chlorhydrate d'acide L-bêta-homoglutamique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-beta-Homoglutamic Acid Hydrochloride |
| CAS | 61884-74-0 |
| Formule moléculaire | C6H12ClNO4 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H11NO4.ClH/c7-4(3-6(10)11)1-2-5(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H/t4-;/m0./s1 |
| SMILES | C(CC(=O)O)[C@@H](CC(=O)O)N.Cl |
| Nom IUPAC | acide (3S)-3-aminomaxlédioïque ;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 197.62 |
| Poids de la formule | 197.0455 |