Learn More
L-bêta-imidazole acide lactique monohydraté, TRC
Code produit 30408770
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30408770 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30408770 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI3550001G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau L-b-Imidazolelactic Acid, Monohydrate
CAS 220919-94-8
Formule moléculaire C6 H8 N2 O3 . H2 O
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C6H8N2O3.H2O/c9-5(6(10)11)1-4-2-7-3-8-4;/h2-3,5,9H,1H2,(H,7,8)(H,10,11);1H2/t5-;/m0./s1
SMILES O.O[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O
Nom IUPAC acide (2S)-2-hydroxy-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoïque;hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 174.15
Poids de la formule 174.0641