Learn More
L(-)-bornéol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10215640 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10215640 100 g Flacon en plastique 100g
10023383 25 g Flacon en plastique 25g
10184410 500 g Flacon en plastique 500g
15189203 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10215640 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 160651000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 464-45-9 | C10H18O | 154.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 464-45-9
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Numéro MDL MFCD00003759,MFCD00066426,MFCD00066427
Clé InChI DTGKSKDOIYIVQL-NQMVMOMDSA-N
Synonyme --borneol, borneol, l-borneol, 1s,2r,4s-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-ol, linderol, 1s-endo---borneol, borneo camphor, bornyl alcohol, sumatra camphor, dl-borneol
CID PubChem 1201518
ChEBI CHEBI:15394
Nom IUPAC (1S,3R,4S)-4,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1] heptan-3-ol
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau L(-)-Borneol
Note relative au nom 98%
Point de fusion 204°C to 208°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’éclair 65°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 06,72
Merck Index 15,134
Rotation spécifique -36.2
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L(-)-Borneol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.