Specifications
| Nom chimique ou matériau | L-(-)-Borneol |
| CAS | 464-45-9 |
| Couleur | Blanc |
| Plage de pourcentage du dosage | 0.98 |
| Formule moléculaire | C10H18O |
| Numéro MDL | MFCD00003759,MFCD00066426,MFCD00066427 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | --borneol, borneol, l-borneol, 1s,2r,4s-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-ol, linderol, 1s-endo---borneol, borneo camphor, bornyl alcohol, sumatra camphor, dl-borneol |
| Clé InChI | DTGKSKDOIYIVQL-NQMVMOMDSA-N |
| SMILES | CC1(C)[C@@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2 |
| Show More |