Learn More
Acétate de L-(-)-bornyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11496106
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11496106
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22957.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5655-61-8 | C12H20O2 | 196.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5655-61-8
Formule moléculaire C12H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 196.29
Numéro MDL MFCD00867808,MFCD00135942,MFCD00135942
Clé InChI KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
Synonyme bornyl acetate, -bornyl acetate
CID PubChem 44630108
SMILES CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(-)-Bornyl acetate
Densité 0.98
Point d’ébullition 223°C to 224°C
Point d’éclair 84°C (184°F)
Indice de réfraction 1.463
Quantité 100 g
Beilstein 2502036
Merck Index 14,1339
Nom IUPAC (1S,2R,4S)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl acetate
Poids de la formule 196.29
Pourcentage de pureté 95%