Learn More
L-Carnitine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468247 50 g -
11458247 10 g -
11478247 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11468247 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17618.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.96€
    297.65€ / 50g
    Économisez 57.31€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 541-15-1 | C7H15NO3 | 161.201 g/mol
L-Carnitine is widely used as a nutritional supplement in food and beverage industries. It is used as a food additive. It acts as a cyanide antidote. It is also used in reversing and preventing hyperthyroid symptoms. It is a vitamin-like nutrient, which plays an important role in human metabolism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La L-Carnitine est largement utilisée comme supplément nutritionnel dans les industries de l’alimentation et des boissons. Il est utilisé comme additif alimentaire. Elle agit comme un antidote au cyanure. Il est également utilisé pour inverser et prévenir les symptômes hyperthyroïdiens. C’est un élément nutritif de type vitaminique important dans le métabolisme humain.
Solubilité
Soluble dans l’eau, la pyridine, le diméthylsulfoxyde, le méthanol et l’éthanol.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 541-15-1
Formule moléculaire C7H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 161.201
Numéro MDL MFCD00038747
Clé InChI PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N
Synonyme l-carnitine, levocarnitine, vitamin bt, r-carnitine, carnitor, --carnitine, carnitine, --l-carnitine, karnitin, l---carnitine
CID PubChem 10917
ChEBI CHEBI:16347
Nom IUPAC (3R)-3-hydroxy-4-(triméthylazaniumyl)butanoate
SMILES C[N+](C)(C)CC(CC(=O)[O-])O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Carnitine
Point de fusion ∼190°C (decomposition)
Quantité 50 g
Beilstein 4292315
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,1849
Informations sur la solubilité Soluble in water,pyridine,dimethyl sulfoxide,methanol and ethanol.
Poids de la formule 161.2
Pourcentage de pureté ≥99%