Learn More
L(-)-Carnitine, 99 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10752875 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10752875 50 g Flacon en verre 50g
10340694 1 g Flacon en verre 1g
10093110 10 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10752875 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 241040500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 541-15-1 | C7H15NO3 | 161.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 541-15-1
Formule moléculaire C7H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 161.2
Numéro MDL MFCD00038747
Clé InChI PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N
Synonyme l-carnitine, levocarnitine, vitamin bt, r-carnitine, carnitor, --carnitine, carnitine, --l-carnitine, karnitin, l---carnitine
CID PubChem 10917
ChEBI CHEBI:16347
Nom IUPAC (3R)-3-hydroxy-4-(triméthylazaniumyl)butanoate
SMILES C[N+](C)(C)CC(CC(=O)[O-])O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(-)-Carnitine
Point de fusion 208°C to 212°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3N+CH2CH(OH)CH2COO-
Quantité 50 g
Beilstein 04, IV, 3185
Merck Index 15, 1849
Conditions de rotation spécifiques − 31.00 (20.00°C c=10,H2O)
Rotation spécifique -31
Informations sur la solubilité (5% in water) Clear colorless
Poids de la formule 161.2
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L(-)-Carnitine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.