Learn More
L-Carnitine, MedChemExpress
Description
L-Carnitine ((R)-Carnitine), a highly polar, small zwitterion, is an essential co-factor for the mitochondrial β-oxidation pathway. L-Carnitine functions to transport long chain fatty acyl-CoAs into the mitochondria for degradation by β-oxidation. L-Carnitine is an antioxidant. L-Carnitine hydrochloride can ameliorate metabolic imbalances in many inborn errors of metabolism.
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | L-Carnitine |
| CAS | 541-15-1 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C7H15NO3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | (R)-Carnitine Levocarnitine |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 50 mg/mL (310.17 mM) |
| SMILES | C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC([O-])=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 161.2 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?