Learn More
L-Carnitine, TRC
Code produit 30132984
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132984 5 g 5g
17913545 1 g 1g
17933755 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132984 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC1841105G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 541-15-1
Formule moléculaire C7 H15 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 161.2
Synonyme 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, hydroxide, inner salt, (R)-, Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, hydroxide, inner salt, L- (8CI), (-)-Carnitine, (-)-L-Carnitine, (R)-Carnitine, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (R)-, Aminocarnifarm, Carniking, Carniking 50, Carnil, Carnilean, Carnipass, Carnipass 20, Carnitene, Carnitine, Carnitine, (-)-, Carnitor, Carnivit, Coaxel, L-(-)-Carnitine, L-Carnipure, L-Carnitine, Levocarnitine, Natrulon RC, ST 198, Vitamin BT, l-Carnitine
Nom IUPAC (3R)-3-hydroxy-4-(triméthylazanyl)butanoate
SMILES C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Carnitine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1
Poids de la formule 161.1052
Pourcentage de pureté >95%