missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Carnitine, TRC

Code produit 17933755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17933755 50 mg 50mg
30132984 5 g 5g
17913545 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17933755 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC18411050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 541-15-1
Formule moléculaire C7 H15 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 161.2
Synonyme 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, hydroxide, inner salt, (R)-, Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, hydroxide, inner salt, L- (8CI), (-)-Carnitine, (-)-L-Carnitine, (R)-Carnitine, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (R)-, Aminocarnifarm, Carniking, Carniking 50, Carnil, Carnilean, Carnipass, Carnipass 20, Carnitene, Carnitine, Carnitine, (-)-, Carnitor, Carnivit, Coaxel, L-(-)-Carnitine, L-Carnipure, L-Carnitine, Levocarnitine, Natrulon RC, ST 198, Vitamin BT, l-Carnitine
Nom IUPAC (3R)-3-hydroxy-4-(triméthylazanyl)butanoate
SMILES C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(=O)[O-]

Spécification

Nom chimique ou matériau L-Carnitine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1
Poids de la formule 161.1052
Pourcentage de pureté >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.