Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-carnosine, 98 %
Code produit 10311753 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10311753 1 g Flacon en verre 1g
10348440 5 g Flacon en verre 5g
10697684 25 g Flacon en verre 25g
10239703 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10311753 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 208170010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 305-84-0 | C9H14N4O3 | 226.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 305-84-0
Formule moléculaire C9H14N4O3
Poids moléculaire (g/mol) 226.23
Numéro MDL MFCD00005207
Clé InChI CQOVPNPJLQNMDC-ZETCQYMHSA-N
Synonyme l-carnosine, carnosine, beta-alanyl-l-histidine, karnozin, karnozzn, ignotine, l-ignotine, n-2-m, unii-8ho6pvn24w, nalpha-beta-alanyl-l-histidine
CID PubChem 439224
ChEBI CHEBI:15727
Nom IUPAC acide (2S)-2-(3-aminopropanoylamino)-3-(1H-imidazol-5-yle)propanoïque
SMILES C1=C(NC=N1)CC(C(=O)O)NC(=O)CCN
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Carnosine
Point de fusion 253.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 25, 516
Merck Index 15, 1851
Conditions de rotation spécifiques +20.90° (20°C c=1.5,H2O)
Rotation spécifique + 20.90
Poids de la formule 226.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline