Learn More
L(-)-Carvone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10498120 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10498120 100 g Flacon en verre 100g
10307620 5 g Flacon en verre 5g
10041810 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10498120 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 154591000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 6485-40-1 | C10H14O | 150.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6485-40-1
Formule moléculaire C10H14O
Poids moléculaire (g/mol) 150.22
Numéro MDL MFCD00001578
Clé InChI ULDHMXUKGWMISQ-SECBINFHSA-N
Synonyme --carvone, l-carvone, r---carvone, l--carvone, r-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-enone, 4r-carvone, levo-carvone, --p-mentha-6,8-dien-2-one, --r-carvone
CID PubChem 439570
ChEBI CHEBI:15400
Nom IUPAC (5R)-2-méthyl-5-prop-1-én-2-ylcyclohex-2-én-1-one
SMILES CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau L(-)-Carvone
Note relative au nom 99+%
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9580g/mL
Point d’ébullition 227.0°C to 230.0°C
Point d’éclair 88°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4950 to 1.5020
Quantité 100 g
Beilstein 07, 157
Merck Index 14, 1874
Gravité spécifique 0.958
Rotation spécifique − 57.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, chloroform,, propylene glycol and mineral oils, insoluble in glycerol
Poids de la formule 150.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L(-)-Carvone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.