Learn More
L-Citrulline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440913
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11440913 10 g -
11450913 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440913 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13316.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 372-75-8 | C6H13N3O3 | 175.19 g/mol
L-Citrulline, is used as an essential intermediate in the biosynthesis of nitric oxide from L-arginine . It is also used as a nutritional drink and biochemical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La L-Citrulline est utilisée comme intermédiaire essentiel dans la biosynthèse de l’oxyde nitrique de L-arginine. Elle est également utilisée comme boisson nutritionnelle et réactif biochimique.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans des conditions ordinaires. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 372-75-8
Formule moléculaire C6H13N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 175.19
Numéro MDL MFCD00064397
Clé InChI RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-citrulline, citrulline, h-cit-oh, delta-ureidonorvaline, sitrulline, n5-carbamoyl-l-ornithine, l-cytrulline, n5-aminocarbonyl ornithine, n delta-carbamylornithine, citrulline, l
CID PubChem 9750
ChEBI CHEBI:16349
Nom IUPAC Acide(2S)-2-amino-5-(carbamoylamino)pentanoïque
SMILES NC(CCCNC(N)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Citrulline
Point de fusion 212°C to 214°C (decomposition)
Quantité 10 g
Beilstein 6055157
Merck Index 14,2331
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
Rotation optique +22° (c=2 in 1N HCl)
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté 98%