Learn More
L-citrulline, 99,3 %, MP Biomedicals™
Code produit 11413350 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11413350 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11413350 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210139780
Identifiants chimiques
CAS 372-75-8
Formule moléculaire C6H13N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 175.19
Numéro MDL MFCD00064397
Clé InChI RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-citrulline, citrulline, h-cit-oh, delta-ureidonorvaline, sitrulline, n5-carbamoyl-l-ornithine, l-cytrulline, n5-aminocarbonyl ornithine, n delta-carbamylornithine, citrulline, l
CID PubChem 9750
ChEBI CHEBI:16349
SMILES NC(CCCNC(N)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Citrulline
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99.3%
Nom IUPAC Acide(2S)-2-amino-5-(carbamoylamino)pentanoïque
Quantité 100 g
Poids de la formule 175.19
Forme physique Poudre cristalline