Learn More
L(+)-citrulline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10550181 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10550181 25 g Flacon en verre 25g
10004013 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10550181 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 110470250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 372-75-8 | C6H13N3O3 | 175.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 372-75-8
Formule moléculaire C6H13N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 175.19
Numéro MDL MFCD00064397
Clé InChI RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-citrulline, citrulline, h-cit-oh, delta-ureidonorvaline, sitrulline, n5-carbamoyl-l-ornithine, l-cytrulline, n5-aminocarbonyl ornithine, n delta-carbamylornithine, citrulline, l
CID PubChem 9750
ChEBI CHEBI:16349
Nom IUPAC Acide(2S)-2-amino-5-(carbamoylamino)pentanoïque
SMILES NC(CCCNC(N)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Citrulline
Point de fusion 214°C
Couleur Blanc
Résidus d’allumage 0.1% max.
Perte à la dessiccation 0.3% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NCONH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Quantité 25 g
Merck Index 15, 2330
Rotation spécifique + 25.5
Informations sur la solubilité Solubility in water: 200g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in methanol and ethanol
Transmittance 95.0% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline