Learn More
Acide L-cystéique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11995731 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11995731 10 g 10g
11905741 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11995731 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 226120100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 498-40-8 | C3H7NO5S | 169.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 498-40-8
Formule moléculaire C3H7NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 169.15
Numéro MDL MFCD00007524
Clé InChI XVOYSCVBGLVSOL-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-cysteic acid, cysteinesulfonic acid, l-alanine, 3-sulfo, 3-sulfo-l-alanine, cysteic acid, l, r-2-amino-3-sulfopropanoic acid, cysteic acid van, l-cysteate, cysteinic acid, cysteric acid
CID PubChem 72886
ChEBI CHEBI:17285
SMILES NC(CS(O)(=O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Cysteic acid
Point de fusion 267.0°C to 269.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO3SCH2CH(NH2)CO2H
Quantité 10 g
Beilstein 04,533
Merck Index 15,2777
Rotation spécifique 8.3
Informations sur la solubilité (5% in water) Clear colorless
Nom IUPAC acide (2R)-2-amino-3-sulfopropanoïque
Poids de la formule 169.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-Cysteic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.