Learn More
Alfa Aesar™ L-Cysteic acid monohydrate, 99%
Code produit. 11377246
Click to view available options
Quantité:
10g
Conditionnement:
10g
Code produit. 11377246
Marque: Alfa Aesar™ L09135.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Applications
L-Cysteic acid monohydrate is used as a competitive inhibitor of the bacterial aspartate:alanine antiporter (AspT) exchange of aspartate and in other aspartate biological systems. It is used in monomeric surfactant development. It is used in studies of excitatory amino acids in the brain, such as those that bind to cysteine sulfinic acid receptors. L-Cysteic acid is a useful agonist at several rat metabotropic glutamate receptors (mGluRs).
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Cysteic acid monohydrate
CAS 23537-25-9
Formule moléculaire C3H6NO5S
Numéro MDL MFCD00149544
Quantité 10g
Beilstein 1725495
Merck Index 14,2780
Synonyme l-cysteic acid monohydrate, unii-vn8x20t18r, cysteic acid monohydrate, l, r-2-amino-3-sulfopropanoic acid hydrate, l-alanine, 3-sulfo-, monohydrate, cysteinesulfonic acid hydrate, h-cys o 2-oh.h2o, l-cysteic acid hydrate, l-cysteic acid monohydrate mi, alanine, 3-sulfo-, monohydrate, l
Clé InChI XVOYSCVBGLVSOL-REOHCLBHSA-M
Rotation optique +8° (c=5 in Water)
SMILES [NH3+][C@@H](CS([O-])(=O)=O)C([O-])=O
Nom IUPAC (2R)-2-azaniumyl-3-sulfonatopropanoate
Poids moléculaire (g/mol) 168.14
CID PubChem 12308854
Poids de la formule 187.19 (169.17 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%