Learn More
Acide L-cystéique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Cysteic acid |
| CAS | 498-40-8 |
| Formule moléculaire | C3 H7 N O5 S |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Cysteic acid, L-3-sulfo-alanine |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H7NO5S/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8,9)/t2-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CS(=O)(=O)O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide (2R)-2-amino-3-sulfopropanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 169.16 |
| Poids de la formule | 169.0045 |